Tisk…

2,6-Dibromonaphthalene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 744 CZK
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
MW: 285.97
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026462
CAS číslo: 13720-06-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR