4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46097-5G
OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA
1080
CZK
APOSOR46097-5G
APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Vzorec:
C₁₆H₁₇Br Bod varu: 152 °C/2mmHg Bod tání: 140…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321141 CAS číslo: 162258-89-1 |