Tisk…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46096-10G OR46096-1G OR46096-5G
APOSOR46096-10GEA 3940 CZK
APOSOR46096-10G APOSOR46096-1G APOSOR46096-5G
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
Bod tání: 242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06011090
CAS číslo: 2510-37-4