tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46095-25G
APOSOR46095-25GEA
1820
CZK
APOSOR46095-25G
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
tert-Butyl-5-oxo-D-prolinate
Vzorec:
C₉H₁₅NO₃ MW: 185,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261417 CAS číslo: 205524-46-5 |