Tridecanol (mixture of isomers)
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tridecyl Alcohol
OR46094-10G
OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA
705
CZK
APOSOR46094-10G
APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Vzorec:
C₁₃H₂₈O Bod varu: 155…156 °C/15mmHg Bod tání: 29…34 °C Hustota: 0,822 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01778419 CAS číslo: 26248-42-0 |