Tisk…
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 11910 CZK
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
3-Bromo-4-chloro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44
Bod tání: 49…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368836
CAS číslo: 31872-63-6