Tisk…
3-Bromo-5-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-iodo-5-methoxybenzene
OR46092-1G OR46092-5G
APOSOR46092-1GEA 3810 CZK
APOSOR46092-1G APOSOR46092-5G
3-Bromo-5-iodoanisole
3-Bromo-5-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆BrIO
MW: 312,930 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547766
CAS číslo: 915412-18-9