Tisk…
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46088-1G OR46088-250MG
APOSOR46088-1GEA 622 CZK
APOSOR46088-1G APOSOR46088-250MG
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
5-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈BrN
Bod varu: 40 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656270
CAS číslo: 27063-90-7