Tisk…
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4608-5G OR4608-25G
APOSOR4608-5GEA 6650 CZK
APOSOR4608-5G APOSOR4608-25G
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 70…72 °C/40mmHg
Bod tání: 52…57 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082748
CAS číslo: 114636-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III