Tisk…
2-Bromo-4-iodophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 11840 CZK
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Bod tání: 48…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870189
CAS číslo: 133430-98-5