Tisk…
5-Methoxy-2-methylindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 7440 CZK
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005620
CAS číslo: 1076-74-0