3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR46070-1G
OR46070-5G
OR46070-25G
OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA
1080
CZK
APOSOR46070-1G
APOSOR46070-5G
APOSOR46070-25G
APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Vzorec:
C₇H₅BrClNO₂ Bod tání: 225…229 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04035658 CAS číslo: 41198-02-1 |