Tisk…
3-Methylcrotonic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 622 CZK
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
3-Methylcrotonic acid 98%
3-Methylcrotonic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 194…195 °C
Bod tání: 65…70 °C
Hustota: 1,969 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004366
CAS číslo: 541-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III