Tisk…
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole
OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 5460 CZK
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Vzorec: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Bod varu: 140…145 °C/0,3mmHg
Bod tání: 54…55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03419343
CAS číslo: 180207-57-2