Tisk…
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-25GEA 1820 CZK
APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₇ClN₄O₂
Bod tání: 211…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01928388
CAS číslo: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1