Tisk…
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46060-1G OR46060-5G
APOSOR46060-1GEA 0 CZK
APOSOR46060-1G APOSOR46060-5G
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00158966
CAS číslo: 57381-49-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III