Tisk…
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46059-1G
APOSOR46059-1GEA 622 CZK
APOSOR46059-1G
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,5691 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658411
CAS číslo: 84905-80-6