Tisk…
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Diamino-2-chloropyridine, 2-Chloropyridine-3,4-diamine
OR46057-25G
APOSOR46057-25GEA 3540 CZK
APOSOR46057-25G
2-Chloropyridine-3,4-diamine
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MW: 143,5742 g/mol
Bod tání: 158…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363739
CAS číslo: 39217-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III