Tisk…
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46054-1G OR46054-250MG
APOSOR46054-1GEA 12070 CZK
APOSOR46054-1G APOSOR46054-250MG
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
4-Methyl-1H-1,2,3-triazole
Vzorec: C₃H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706836
CAS číslo: 27808-16-8