Tisk…
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one
OR46053-5G OR46053-25G
APOSOR46053-5GEA 3740 CZK
APOSOR46053-5G APOSOR46053-25G
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₇N₅O
MW: 141,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00217058
CAS číslo: 1004-75-7