Tisk…
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 1040 CZK
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234255
CAS číslo: 30818-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III