Tisk…
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-4-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
OR4605-1G OR4605-5G OR4605-10G
APOSOR4605-1GEA 3940 CZK
APOSOR4605-1G APOSOR4605-5G APOSOR4605-10G
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, Technical Grade
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Vzorec: C₄H₆O₃
Bod varu: 98…100 °C/0,3mmHg
Hustota: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00211248
CAS číslo: 58081-05-3