Tisk…
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 3510 CZK
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Bod varu: 143 °C/15mmHg
Hustota: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052393
CAS číslo: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III