Tisk…
5-Bromothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 622 CZK
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromothiazole 97%
5-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
Bod varu: 80…81 °C/18mmHg
Hustota: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07787394
CAS číslo: 3034-55-7