Tisk…
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4604-1G OR4604-5G
APOSOR4604-1GEA 0 CZK
APOSOR4604-1G APOSOR4604-5G
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08461720
CAS číslo: 1072015-52-1