Tisk…
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46038-1G OR46038-250MG OR46038-5G OR46038-10G
APOSOR46038-1GEA 622 CZK
APOSOR46038-1G APOSOR46038-250MG APOSOR46038-5G APOSOR46038-10G
4-Chloro-3-iodoaniline 97%
4-Chloro-3-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
MW: 253.4700 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11521292
CAS číslo: 573764-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III