Tisk…
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 12170 CZK
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00266792
CAS číslo: 64622-16-8