Tisk…
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 662 CZK
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₄ClNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112523
CAS číslo: 114077-82-6