Tisk…
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46033-1G OR46033-25G OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA 622 CZK
APOSOR46033-1G APOSOR46033-25G APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039921
CAS číslo: 136590-83-5