Tisk…
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 2820 CZK
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04038759
CAS číslo: 848093-29-8