Tisk…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 870 CZK
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Bod varu: 80 °C/15mmHg
Hustota: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064327
CAS číslo: 86087-23-2