Tisk…
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR46024-1G OR46024-250MG
APOSOR46024-1GEA 14950 CZK
APOSOR46024-1G APOSOR46024-250MG
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₁₀H₁₆BNO₃S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD10688611
CAS číslo: 1312765-17-5