Tisk…

2-Methoxyphenyl benzoate 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 1700 CZK
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Bod tání: 57…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017153
CAS číslo: 531-37-3
EINECS: 208-507-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR