Tisk…
2-Nitrobenzyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 2030 CZK
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyl chloride 98%
2-Nitrobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Bod varu: 127…133 °C/10mmHg
Bod tání: 46…48 °C
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007185
CAS číslo: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II