Tisk…
Resveratrol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
OR46018-100G OR46018-500G OR46018-1KG
APOSOR46018-100GEA 2820 CZK
APOSOR46018-100G APOSOR46018-500G APOSOR46018-1KG
Resveratrol 99%
Resveratrol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25
Bod tání: 261…267 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00133799
CAS číslo: 501-36-0
Merck Index: 12,08326