Tisk…
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 6220 CZK
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
Bod varu: 82…83 °C/150mmHg
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000242
CAS číslo: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II