Tisk…
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 1410 CZK
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 181 °C
Hustota: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067101
CAS číslo: 86087-24-3