Tisk…
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR460075-100G OR460075-10G OR460075-25G
APOSOR460075-100GEA 5290 CZK
APOSOR460075-100G APOSOR460075-10G APOSOR460075-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, technická kvalita
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Vzorec: C₁₄H₄O₆
MW: 268,18 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006915
CAS číslo: 81-30-1
EINECS: 201-342-5