Tisk…
(Chloromethyl)cyclopropane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopropyl methyl chloride
OR460074-25G
APOSOR460074-25GEA 2440 CZK
APOSOR460074-25G
(Chloromethyl)cyclopropane 95%
(Chloromethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Bod varu: 87…89 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001307
CAS číslo: 5911-08-0
UN: 1993
ADR: 3,II