Tisk…
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
OR460072-100G OR460072-25G
APOSOR460072-100GEA 13460 CZK
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Vzorec: C₅H₁₁Cl
MW: 106,6 g/mol
Bod varu: 84…85 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000941
CAS číslo: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II