Tisk…
2-Methyl-1,3-dioxolane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 6880 CZK
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Methyl-1,3-dioxolane
2-Methyl-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 83 °C/760mmHg
Hustota: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003210
CAS číslo: 497-26-7
UN: 1993
ADR: 3,II