Tisk…
2,3-Dibromopentane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 2960 CZK
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibromopentane
2,3-Dibromopentane
Vzorec: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
MW: 229.94 g/mol
Bod varu: 178
Bod tání: -56
Hustota: 1.671
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 5398-25-4