1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR460064-100G
OR460064-500G
APOSOR460064-100GEA
5690
CZK
APOSOR460064-100G
APOSOR460064-500G
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 95+%
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
Vzorec:
C₆H₂Cl₄ Bod varu: 254 °C Bod tání: 42…47 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000538 CAS číslo: 634-66-2 EINECS: 211-214-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...