Tisk…
2,2-Dichloropropane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 40340 CZK
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dichloropropane
2,2-Dichloropropane
Vzorec: C₃H₆Cl₂
Bod varu: 68…69 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000812
CAS číslo: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II