Tisk…
1,4-Diiodobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Tetramethylene diiodide
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 1450 CZK
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Diiodobutane
1,4-Diiodobutane
Vzorec: C₄H₈I₂
MW: 309,92 g/mol
Bod varu: 108…110 °C/10mmHg
Bod tání: 44382 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001099
CAS číslo: 628-21-7