Tisk…
2-Iodobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 1880 CZK
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
2-Iodobenzoyl chloride
2-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001040
CAS číslo: 609-67-6