Tisk…
3-Iodobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 9760 CZK
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
3-Iodobenzoyl chloride
3-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Bod varu: 159…160 °C/23mmHg
Bod tání: 23…25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093934
CAS číslo: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8,II