Tisk…
3-Methyl-1-butene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 11380 CZK
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Methyl-1-butene 95%
3-Methyl-1-butene
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 20 °C
Hustota: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008937
CAS číslo: 563-45-1
UN: 2561
ADR: 3,I