Tisk…
3-Iodopropene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 3340 CZK
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Iodopropene
3-Iodopropene
Vzorec: C₃H₅I
Bod varu: 102…103 °C
Bod tání: –99 °C
Hustota: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001094
CAS číslo: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3+8,II