Tisk…
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 17390 CZK
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Hustota: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201861
CAS číslo: 76155-78-7